Drukuj
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0037-100G PC0037-500G PC0037-50G PC0037-25G
APOSPC0037-100GEA 487 PLN
APOSPC0037-100G APOSPC0037-500G APOSPC0037-50G APOSPC0037-25G
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃ClFN
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631434
Numer CAS: 57381-34-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III