Drukuj
5-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0033-25G PC0033-5G
APOSPC0033-25GEA 621 PLN
APOSPC0033-25G APOSPC0033-5G
5-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
5-Chloro-2-fluorobenzamide
Formuła: C₇H₅ClFNO
Temp. topnienia: 134…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631435
Numer CAS: 261762-57-6