Drukuj
2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0029-25G PC0029-5G PC0029-1G
APOSPC0029-25GEA 1160 PLN
APOSPC0029-25G APOSPC0029-5G APOSPC0029-1G
2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
2-Chloro-5-fluorobenzamide
Formuła: C₇H₅ClFNO
Temp. topnienia: 140…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631465
Numer CAS: 88487-25-6