Drukuj
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0028-100G PC0028-25G PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA 551 PLN
APOSPC0028-100G APOSPC0028-25G APOSPC0028-5G
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. Wrzenia: 214 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631571
Numer CAS: 85070-48-0