Drukuj
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Toluenesulphonic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Ester, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Tosylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC0022-100G PC0022-25G
APOSPC0022-100GEA 3380 PLN
APOSPC0022-100G APOSPC0022-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formuła: C₁₀H₉F₅O₃S
MW: 304.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 75 °C/0.75mmHg
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093346
Numer CAS: 565-42-4