Drukuj
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0015-25G PC0015-5G PC0015-100G
APOSPC0015-25GEA 1790 PLN
APOSPC0015-25G APOSPC0015-5G APOSPC0015-100G
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenol
Formuła: C₆H₃ClF₂O
Temp. Wrzenia: 195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631330
Numer CAS: 261762-51-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III