Drukuj
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0014-5G PC0014-1G
APOSPC0014-5GEA 795 PLN
APOSPC0014-5G APOSPC0014-1G
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01317834
Numer CAS: 168833-77-0