Drukuj
2-Chloro-3,6-difluorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Choro-3,6-difluorophenol
PC0012-25G PC0012-5G PC0012-250MG PC0012-1G
APOSPC0012-25GEA 2930 PLN
APOSPC0012-25G APOSPC0012-5G APOSPC0012-250MG APOSPC0012-1G
2-Chloro-3,6-difluorophenol 97%
2-Chloro-3,6-difluorophenol
Formuła: C₆H₃ClF₂O
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631450
Numer CAS: 261762-50-9