Drukuj
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-2,6-difluorobenzylbromide, 3-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
PC0009-5G PC0009-1G
APOSPC0009-5GEA 691 PLN
APOSPC0009-5G APOSPC0009-1G
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene
Formuła: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 218
Temp. topnienia: 50
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631326
Numer CAS: 261762-47-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II