Drukuj
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0008-1G PC0008-5G PC0008-25G
APOSPC0008-1GEA 116 PLN
APOSPC0008-1G APOSPC0008-5G APOSPC0008-25G
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene
Formuła: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 218
Temp. topnienia: 50
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631446
Numer CAS: 90292-67-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II