Drukuj
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
OR9988-25G OR9988-100G
APOSOR9988-25GEA 110 PLN
APOSOR9988-25G APOSOR9988-100G
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064414
Numer CAS: 2623-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-084-4