Drukuj
Bromomalonian dietylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9987-25G OR9987-100G OR9987-500G
APOSOR9987-25GEA 110 PLN
APOSOR9987-25G APOSOR9987-100G APOSOR9987-500G
Bromomalonian dietylu 98%
Bromomalonian dietylu
Formuła: C₇H₁₁BrO₄
Temp. Wrzenia: 140…141 °C/30mmHg
Gęstość: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009138
Numer CAS: 685-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-683-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II