Drukuj
5-Metoksy-1-indanon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9975-25G OR9975-5G OR9975-100G
APOSOR9975-25GEA 334 PLN
APOSOR9975-25G APOSOR9975-5G APOSOR9975-100G
5-Metoksy-1-indanon 98%
5-Metoksy-1-indanon
Formuła: C₁₀H₁₀O₂
Temp. topnienia: 107…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003789
Numer CAS: 5111-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 225-838-6