Drukuj
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9965-100G OR9965-25G OR9965-5G
APOSOR9965-100GEA 327 PLN
APOSOR9965-100G APOSOR9965-25G APOSOR9965-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formuła: C₄HBrCl₂N₂
Temp. Wrzenia: 128 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 29…30 °C
Gęstość: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00127818
Numer CAS: 36082-50-5
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,III