Drukuj
Chlorek o-toluenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Toluene-o-sulphonyl chloride, Toluene-2-sulphonyl chloride, 2-Toluenesulphonyl chloride
OR9961-1G OR9961-5G OR9961-10G
APOSOR9961-1GEA 580 PLN
APOSOR9961-1G APOSOR9961-5G APOSOR9961-10G
Chlorek o-toluenosulfonylu 97%
Chlorek o-toluenosulfonylu
Formuła: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 254 °C
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024874
Numer CAS: 133-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-113-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II