Drukuj
2,4,6-Trichloroanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9960-25G OR9960-1G OR9960-5G
APOSOR9960-25GEA 400 PLN
APOSOR9960-25G APOSOR9960-1G APOSOR9960-5G
2,4,6-Trichloroanilina
2,4,6-Trichloroanilina
Formuła: C₆H₄Cl₃N
Temp. Wrzenia: 262 °C
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007663
Numer CAS: 634-93-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-219-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III