Drukuj
Piperydyn-4-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 110 PLN
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
Piperydyn-4-ol 95%
Piperydyn-4-ol
Formuła: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 108…114 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005999
Numer CAS: 5382-16-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-373-1