Drukuj
2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9940-100G OR9940-25G
APOSOR9940-100GEA 1030 PLN
APOSOR9940-100G APOSOR9940-25G
2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 156 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112507
Numer CAS: 63071-03-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III