Drukuj
3-Chloro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9938-100G OR9938-25G
APOSOR9938-100GEA 363 PLN
APOSOR9938-100G APOSOR9938-25G
3-Chloro-o-toluic acid 98%
3-Chloro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Temp. topnienia: 163…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053312
Numer CAS: 7499-08-3