Drukuj
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(tert-Butyl) 4-ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-5GEA 276 PLN
APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formuła: C₁₄H₂₁NO₄
MW: 267.3208 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179394
Numer CAS: 86770-31-2