Drukuj
p-toluenosulfochlorek 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
OR9931-100G OR9931-1KG
APOSOR9931-100GEA 110 PLN
APOSOR9931-100G APOSOR9931-1KG
p-toluenosulfochlorek 97%
p-toluenosulfochlorek
Formuła: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 146 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 67…70 °C
Gęstość: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007450
Numer CAS: 98-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-684-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,09612