Drukuj
2,4-Dimethylpyrrole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
OR9930-5G OR9930-25G
APOSOR9930-5GEA 363 PLN
APOSOR9930-5G APOSOR9930-25G
2,4-Dimethylpyrrole 98%
2,4-Dimethylpyrrole
Formuła: C₆H₉N
Temp. Wrzenia: 165…167 °C
Gęstość: 0,924 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192088
Numer CAS: 625-82-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-912-2