Drukuj
Ethyl 2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
OR9926-1G OR9926-5G
APOSOR9926-1GEA 110 PLN
APOSOR9926-1G APOSOR9926-5G
Ethyl 2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. topnienia: 122…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01365811
Numer CAS: 2199-51-1