Drukuj
Kwas kumaryno-3-karboksylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
OR9923-25G OR9923-5G OR9923-100G OR9923-500G
APOSOR9923-25GEA 363 PLN
APOSOR9923-25G APOSOR9923-5G APOSOR9923-100G APOSOR9923-500G
Kwas kumaryno-3-karboksylowy 97%
Kwas kumaryno-3-karboksylowy
Formuła: C₁₀H₆O₄
Temp. topnienia: 189…192 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006852
Numer CAS: 531-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-518-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III