Drukuj
Chlorek cysteaminiowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-MEA
OR9920T-100G OR9920T-25G
APOSOR9920T-100GEA 305 PLN
APOSOR9920T-100G APOSOR9920T-25G
Chlorek cysteaminiowy
Chlorek cysteaminiowy
Used as an antioxidant & in radiation therapy.
Formuła: C₂H₇NS·HCl
MW: 113.61 g/mol
Temp. topnienia: 66…68 °C
Gęstość: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012904
Numer CAS: 156-57-0
Jednostka: 3335
ADR: 9 III