Drukuj
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9913-1G OR9913-5G OR9913-25G
APOSOR9913-1GEA 110 PLN
APOSOR9913-1G APOSOR9913-5G APOSOR9913-25G
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formuła: C₇H₆BrN₃
Temp. topnienia: 237…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05665872
Numer CAS: 404827-77-6