Drukuj
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9912-1G OR9912-500MG OR9912-5G
APOSOR9912-1GEA 986 PLN
APOSOR9912-1G APOSOR9912-500MG APOSOR9912-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formuła: C₉H₉BrO₂
Temp. topnienia: 61…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021074
Numer CAS: 52191-15-8