Drukuj
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9900-1G OR9900-25G OR9900-5G
APOSOR9900-1GEA 218 PLN
APOSOR9900-1G APOSOR9900-25G APOSOR9900-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
2,2'-Dibromoacetophenone
Formuła: C₈H₆Br₂O
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/0,02mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044660
Numer CAS: 49851-55-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II