Drukuj
1-Bromo-2-nitrobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9891-100G OR9891-10G OR9891-25G
APOSOR9891-100GEA 363 PLN
APOSOR9891-100G APOSOR9891-10G APOSOR9891-25G
1-Bromo-2-nitrobenzen 98%
1-Bromo-2-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. Wrzenia: 261 °C
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007045
Numer CAS: 577-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-409-0
Jednostka: 3459
ADR: 6.1,III