Drukuj
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9886-1G OR9886-5G
APOSOR9886-1GEA 435 PLN
APOSOR9886-1G APOSOR9886-5G
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Formuła: C₈H₈N₄O
Temp. topnienia: 191…193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07366550
Numer CAS: 885950-24-3