Drukuj
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
OR9884-1G OR9884-5G
APOSOR9884-1GEA 110 PLN
APOSOR9884-1G APOSOR9884-5G
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formuła: C₉H₉NO₅
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04125034
Numer CAS: 61873-93-6