Drukuj
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9882-1G OR9882-250MG OR9882-5G
APOSOR9882-1GEA 348 PLN
APOSOR9882-1G APOSOR9882-250MG APOSOR9882-5G
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formuła: C₉H₁₁NO₃
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04125316
Numer CAS: 78587-72-1