Drukuj
2-Amino-5-chlorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
OR9877-100G OR9877-25G OR9877-5G
APOSOR9877-100GEA 627 PLN
APOSOR9877-100G APOSOR9877-25G APOSOR9877-5G
2-Amino-5-chlorophenol 97%
2-Amino-5-chlorophenol
Formuła: C₆H₆ClNO
Temp. topnienia: 145…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093863
Numer CAS: 28443-50-7
Numer WE (dawny EINECS): 249-020-3