Drukuj
3-Nitrosalicylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
OR9864-1G OR9864-25G OR9864-100G
APOSOR9864-1GEA 110 PLN
APOSOR9864-1G APOSOR9864-25G APOSOR9864-100G
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Formuła: C₇H₅NO₅
MW: 183.1183 g/mol
Temp. topnienia: 142…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024240
Numer CAS: 85-38-1