Drukuj
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9857-1G OR9857-5G
APOSOR9857-1GEA 530 PLN
APOSOR9857-1G APOSOR9857-5G
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Formuła: C₉H₇ClN₂O
Temp. topnienia: 119…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00466332
Numer CAS: 33575-83-6