Drukuj
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9845-100G OR9845-25G OR9845-5G
APOSOR9845-100GEA 363 PLN
APOSOR9845-100G APOSOR9845-25G APOSOR9845-5G
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temp. Wrzenia: 80 °C/0,037mmHg
Temp. topnienia: 44…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01076201
Numer CAS: 87120-72-7
Jednostka: 3259
ADR: 8,III