Drukuj
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9839-250MG OR9839-500MG OR9839-100MG
APOSOR9839-250MGEA 508 PLN
APOSOR9839-250MG APOSOR9839-500MG APOSOR9839-100MG
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone
Formuła: C₁₀H₁₀ClNO₂
MW: 211.65 g/mol
Temp. topnienia: 142…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797375
Numer CAS: 5196-95-2