Drukuj
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: alpha-(Aminomethyl)-4-chlorobenzyl alcohol
OR9825-1G OR9825-500MG
APOSOR9825-1GEA 1570 PLN
APOSOR9825-1G APOSOR9825-500MG
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Formuła: C₈H₁₀ClNO
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797373
Numer CAS: 41870-82-0