Drukuj
2-Amino-1-phenylethanol, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
OR9824-100G OR9824-25G OR9824-500G
APOSOR9824-100GEA 400 PLN
APOSOR9824-100G APOSOR9824-25G APOSOR9824-500G
2-Amino-1-phenylethanol, Technical Grade
2-Amino-1-phenylethanol
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 160 °C/17mmHg
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008137
Numer CAS: 7568-93-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-469-1
Jednostka: 3259
ADR: 8,III