Drukuj
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate
OR9818-1G OR9818-5G
APOSOR9818-1GEA 298 PLN
APOSOR9818-1G APOSOR9818-5G
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Formuła: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797379
Numer CAS: 206548-14-3