Drukuj
4-Chloroanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9806-1KG OR9806-250G OR9806-5KG
APOSOR9806-1KGEA 836 PLN
APOSOR9806-1KG APOSOR9806-250G APOSOR9806-5KG
4-Chloroanilina
4-Chloroanilina
Formuła: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 232 °C
Temp. topnienia: 67…72 °C
Gęstość: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007835
Numer CAS: 106-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-401-0
Jednostka: 2018
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02136