Drukuj
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)benzonitrile
OR9802-1G OR9802-5G
APOSOR9802-1GEA 292 PLN
APOSOR9802-1G APOSOR9802-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Formuła: C₁₀H₈N₄
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368016
Numer CAS: 112809-25-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III