Drukuj
2-Acetylo-5-metylotiofen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9799-10G OR9799-25G OR9799-100G
APOSOR9799-10GEA 110 PLN
APOSOR9799-10G APOSOR9799-25G APOSOR9799-100G
2-Acetylo-5-metylotiofen
2-Acetylo-5-metylotiofen
Formuła: C₇H₈OS
Temp. Wrzenia: 65…67 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 24…28 °C
Gęstość: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014529
Numer CAS: 13679-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-181-2
Jednostka: 3335
ADR: 9,III