Drukuj
2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9783-1G OR9783-5G OR9783-25G
APOSOR9783-1GEA 110 PLN
APOSOR9783-1G APOSOR9783-5G APOSOR9783-25G
2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
2-Chloro-6-methylpyrazine
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. Wrzenia: 83 °C/35mmHg
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055032
Numer CAS: 38557-71-0