Drukuj
Chlorek 4-bromobenzylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
OR9776-25G OR9776-5G
APOSOR9776-25GEA 255 PLN
APOSOR9776-25G APOSOR9776-5G
Chlorek 4-bromobenzylu
Chlorek 4-bromobenzylu
Formuła: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 106…107 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 37…41 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040867
Numer CAS: 589-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-638-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01394