Drukuj
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9774-25G OR9774-5G
APOSOR9774-25GEA 801 PLN
APOSOR9774-25G APOSOR9774-5G
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Formuła: C₉H₁₁ClN₂O₂
MW: 214.65 g/mol
Temp. topnienia: 147…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082720
Numer CAS: 32022-38-1