Drukuj
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]pyridine-3-boronic acid, pinacol ester
OR9766-100G OR9766-25G OR9766-5G
APOSOR9766-100GEA 3000 PLN
APOSOR9766-100G APOSOR9766-25G APOSOR9766-5G
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
4-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formuła: C₂₀H₃₂BN₃O₄
Temp. topnienia: 165…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039875
Numer CAS: 496786-98-2