Drukuj
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR9760-250MG OR9760-1G
APOSOR9760-250MGEA 110 PLN
APOSOR9760-250MG APOSOR9760-1G
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine
Formuła: C₁₆H₂₄BNO₂
Temp. Wrzenia: 396 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08060504
Numer CAS: 852227-90-8