Drukuj
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR9756-10G OR9756-1G OR9756-5G
APOSOR9756-10GEA 5180 PLN
APOSOR9756-10G APOSOR9756-1G APOSOR9756-5G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formuła: C₁₂H₁₁ClN₂O
MW: 234.69 g/mol
Temp. topnienia: 57.5…58.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03421620
Numer CAS: 61226-20-8