Drukuj
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9743-100G OR9743-250G OR9743-25G
APOSOR9743-100GEA 566 PLN
APOSOR9743-100G APOSOR9743-250G APOSOR9743-25G
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃Cl₂NO₂
Temp. Wrzenia: 130 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 65…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00456795
Numer CAS: 601-88-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III